Descripción
Cytokeratin 8 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 8 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cytokeratin 8 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | H1+TS1 |
| Conjugado | Alexa Fluor 350 |
| Dilución | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen |
| Formulación | 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide |
| Alias de gen | CARD2, CK8, CK-8, CYK8cytokeratin 8, Cytokeratin-8, K2C8, K8cytokeratin-8, keratin 8, keratin, type II cytoskeletal 8, keratin-8, KO, Type-II keratin Kb8 |
| Símbolos de los genes | KRT8 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |