missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 8/18 Antibody (B22.1/B23.1), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18586075 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18586075 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18586075

Marca: Novus Biologicals NBP311504MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 8/18 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 8/18 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno Cytokeratin 8/18
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon B22.1/B23.1
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CARD2, CK8, CK-8, CYK8cytokeratin 8, Cytokeratin-8, K2C8, K8cytokeratin-8, keratin 8, keratin, type II cytoskeletal 8, keratin-8, KO, Type-II keratin Kb8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Cytoskeletal preparation from HeLa epitheliod carcinoma cells (B22.1) and PMC-42 breast carcinoma cells of human origin (B23.1)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3856
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.