Learn More
Cytokeratin 7 Antibody (S03-2E7), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
421.00€ - 645.00€
Especificaciones
| Antígeno | Cytokeratin 7 |
|---|---|
| Clon | S03-2E7 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Dilución | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry 1:20-1:100, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Sandwich ELISA |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18603054
|
Novus Biologicals
NBP3-19617-50ul |
50 μg |
421.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18693365
|
Novus Biologicals
NBP3-19617-100ul |
100 μg |
645.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Cytokeratin 7 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 7 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Sandwich ELISAEspecificaciones
| Cytokeratin 7 | |
| 0.3 mg/mL | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cell Biology, Cellular Markers | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| 3855 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| S03-2E7 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry 1:20-1:100, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Sandwich ELISA | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CK7, CK-7, cytokeratin 7, Cytokeratin-7, K2C7, K7keratin, 55K type II cytoskeletal, keratin 7, keratin, type II cytoskeletal 7, keratin-7, MGC129731, MGC3625, Sarcolectin, SCLkeratin, simple epithelial type I, K7, type II mesothelial keratin K7, Type-II keratin Kb7 | |
| A synthetic peptide of human Cytokeratin 7 (Uniprot # P08729) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |