missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Cytokeratin 7 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 7 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Sandwich ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cytokeratin 7 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | S03-2E7 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry 1:20-1:100, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Sandwich ELISA |
| Formulación | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gen | CK7, CK-7, cytokeratin 7, Cytokeratin-7, K2C7, K7keratin, 55K type II cytoskeletal, keratin 7, keratin, type II cytoskeletal 7, keratin-7, MGC129731, MGC3625, Sarcolectin, SCLkeratin, simple epithelial type I, K7, type II mesothelial keratin K7, Type-II keratin Kb7 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?