missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 7 Antibody (KRT7/760 + OV-TL12/30) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18154499 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18154499 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18154499

Marca: Novus Biologicals NBP2479430.1MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 7 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 7 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 7
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon KRT7/760 + OV-TL12/30
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry : 0.5 - 1 ug/million cells in 0.1 ml, Immunohistochemistry-Paraffin : 1 - 2 ug/ml, Immunofluorescence : 0.5 - 1.0 ug/ml, CyTOF-ready
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen CK7, CK-7, cytokeratin 7, Cytokeratin-7, K2C7, K7keratin, 55K type II cytoskeletal, keratin 7, keratin, type II cytoskeletal 7, keratin-7, MGC129731, MGC3625, Sarcolectin, SCLkeratin, simple epithelial type I, K7, type II mesothelial keratin K7, Type-II keratin Kb7
Símbolos de los genes KRT7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human KRT7 protein (KRT7/760); OTN 11, ovarian carcinoma cell line (OV-TL12/30)
Peso molecular del antígeno 55 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytoskeleton Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3855
Especificidad de la prueba It recognizes an intermediate filament protein (IFP) of 55kDa, which is identified as cytokeratin 7. This MAb is highly specific to cytokeratin 7 and shows no cross-reaction with other IFPs. Cytokeratin 7 is a basic cytokeratin, which is found in most glandular and transitional epithelia but not in the stratified squamous epithelia. Keratin 7 is expressed in the epithelial cells of ovary, lung, and breast but not of colon, prostate, or gastrointestinal tract. This MAb is highly useful in distinguishing ovarian carcinomas (keratin 7+) from colon carcinomas (keratin 7-).
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.