missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 7 Antibody (KRT7/1499R), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18105748 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18105748 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18105748

Marca: Novus Biologicals NBP249881PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Cytokeratin 7 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 7 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 7
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon KRT7/1499R
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen CK7, CK-7, cytokeratin 7, Cytokeratin-7, K2C7, K7keratin, 55K type II cytoskeletal, keratin 7, keratin, type II cytoskeletal 7, keratin-7, MGC129731, MGC3625, Sarcolectin, SCLkeratin, simple epithelial type I, K7, type II mesothelial keratin K7, Type-II keratin Kb7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human Cytokeratin 7 protein (Uniprot: P08729)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3855
Especificidad de la prueba It recognizes an intermediate filament protein (IFP) of 55kDa, which is identified as cytokeratin 7. This monoclonal antibody is highly specific to cytokeratin 7 and shows no cross-reaction with other IFPs. Cytokeratin 7 is a basic cytokeratin, which is found in most glandular and transitional epithelia but not in the stratified squamous epithelia. Keratin 7 is expressed in the epithelial cells of ovary, lung, and breast but not of colon, prostate, or gastrointestinal tract. This monoclonal antibody is highly useful in distinguishing ovarian carcinomas (keratin 7+) from colon carcinomas (keratin 7-).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.