Learn More
Cytokeratin 7, 8 Antibody (CAM5.2), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200112538 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
30288041 100 μg 100 microgramos
30296895 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 30288041
Marca: Novus Biologicals NBP344630100ug
Mouse Monoclonal Antibody
Cytokeratin 7, 8 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 7, 8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno Cytokeratin 7, 8
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon CAM5.2
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen CK7, CK-7, CK8, CK-8, Cytokeratin-7, Cytokeratin-8, keratin 8, keratin, type II cytoskeletal 7, keratin-7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human colorectal carcinoma cell line HT29
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Signaling
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3855
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ