Learn More
Cytokeratin 6b Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18360189 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mg
Tamaño de la unidad:
0.05 miligramo
18360189 0.05 mg 0.05 miligramo
1 options
Código de producto. 18360189
Marca: Novus Biologicals H00003854B01P
Mouse Polyclonal Antibody
Cytokeratin 6b Polyclonal antibody specifically detects Cytokeratin 6b in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cytokeratin 6b
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen ABM85437.1
Alias de gen CK6B, CK-6B, cytokeratin 6B, cytokeratin-6B, K6B, keratin 6B, keratin, epidermal, type II, K6B, keratin, type II cytoskeletal 6B, keratin-6B, keratin-like 1 (a type II keratin sequence), KRTL1, PC2, Type-II keratin Kb10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno KRT6B (ABM85437.1, 1 a.a. - 564 a.a.) full-length human protein. MASTSTTIRSHSSSRRGFSANSARLPGVSRSGFSSISVSRSRGSGGLGGACGGAGFGSRSLYGLGGSKRISIGGGSCAISGGYGSRAGGSYGFGGAGSGFGFGGGAGIGFGLGGGAGLAGGFGGPGFPVCPPGGIQEVTVNQSLLTPLNLQIDPAIQRVRAEEREQIKTLNNKFASFIDKVRFLEQQNKVLDTKWTLLQEQGTKTVRQNLEPLFEQYINNLRRQLDNIVGERGRLDSELRNMQDLVEDLKNKYEDEINKRTAAENEFVTLKKDVDAAYMNKVELQAKADTLTDEINFLRALYDAELSQMQTHISDTSVVLSMDNNRNLDLDSIIAEVKAQYEEIAQRSRAEAESWYQTKYEELQITAGRHGDDLRNTKQEIAEINRMIQRLRSEIDHVKKQCANLQAAIADAEQRGEMALKDAKNKLEGLEDALQKAKQDLARLLKEYQELMNVKLALDVEIATYRKLLEGEECRLNGEGVGQVNISVVQSTVSSGYGGASGVGSGLGLGGGSSYSYGSGLGVGGGFSSSSGRATGGGLSSVGGGSSTIKYTTTSSSSRKSYKH
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.05 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3854
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG