missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 6a Antibody (KRT6A/2368), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588106 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18588106 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18588106

Marca: Novus Biologicals NBP311521FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 6a Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 6a in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 6a
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon KRT6A/2368
Conjugado DyLight 680
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Allergen Hom s 5, CK6A, CK-6A, CK6C, CK6D, CK-6D, cytokeratin 6A, cytokeratin 6C, cytokeratin 6D, Cytokeratin-6A, Cytokeratin-6D, K6A, K6C, K6D, keratin 6A, keratin 6C, keratin 6D, keratin, epidermal type II, K6A, keratin, type II cytoskeletal 6A, Keratin-6A, KRT6C, KRT6D, Type-II keratin Kb6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Cytokeratin 6aprotein (Uniprot: P02538)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3853
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.