missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 6a Antibody (KRT6A/2368) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18300212 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18300212 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18300212 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311521

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 6a Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 6a in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 6a
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Clasificación Monoclonal
Clon KRT6A/2368
Concentración 1 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, Immunohistochemistry 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array
Formulación 10 mM PBS
Alias de gen Allergen Hom s 5, CK6A, CK-6A, CK6C, CK6D, CK-6D, cytokeratin 6A, cytokeratin 6C, cytokeratin 6D, Cytokeratin-6A, Cytokeratin-6D, K6A, K6C, K6D, keratin 6A, keratin 6C, keratin 6D, keratin, epidermal type II, K6A, keratin, type II cytoskeletal 6A, Keratin-6A, KRT6C, KRT6D, Type-II keratin Kb6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Cytokeratin 6a (KRT6A) protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3853
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.