missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 6a Antibody (KRT6/8120R), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18586199 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 350
Código de producto.
18586199 0.1 mL, DyLight 350
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18586199

Marca: Novus Biologicals NBP320715UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Cytokeratin 6a Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 6a in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 6a
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon KRT6/8120R
Conjugado DyLight 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Allergen Hom s 5, CK6A, CK-6A, CK6C, CK6D, CK-6D, cytokeratin 6A, cytokeratin 6C, cytokeratin 6D, Cytokeratin-6A, Cytokeratin-6D, K6A, K6C, K6D, keratin 6A, keratin 6C, keratin 6D, keratin, epidermal type II, K6A, keratin, type II cytoskeletal 6A, Keratin-6A, KRT6C, KRT6D, Type-II keratin Kb6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment of human Cytokeratin 6a (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3853
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.