missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 6 Antibody (KRT6/8198R), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18652564 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18652564 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18652564 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320716PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Cytokeratin 6 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon KRT6/8198R
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen Allergen Hom s 5, CK6A, CK-6A, CK6C, CK6D, CK-6D, cytokeratin 6A, cytokeratin 6C, cytokeratin 6D, Cytokeratin-6A, Cytokeratin-6D, K6A, K6C, K6D, keratin 6A, keratin 6C, keratin 6D, keratin, epidermal type II, K6A, keratin, type II cytoskeletal 6A, Keratin-6A, KRT6C, KRT6D, Type-II keratin Kb6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human Cytokeratin 6 (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3853
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.