Learn More
Cytokeratin 5 Antibody, PE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18000684 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18000684 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18000684
Marca: Novus Biologicals NBP261931PE
Rabbit Polyclonal Antibody
Cytokeratin 5 Polyclonal antibody specifically detects Cytokeratin 5 in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cytokeratin 5
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen 58 kDa cytokeratin, CK5, CK-5, cytokeratin-5, DDD, EBS2, epidermolysis bullosa simplex 2 Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types, K5, keratin 5, keratin 5 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockaynetypes), keratin, type II cytoskeletal 5, Keratin-5, KRT5A, Type-II keratin Kb5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Partial recombinant human Cytokeratin 5 protein (amino acids 19-78) [Uniprot: P13647]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3852
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG