missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 5 Antibody (KRT5/7500R), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18574748 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18574748 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18574748 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320714AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Cytokeratin 5 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon KRT5/7500R
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen 58 kDa cytokeratin, CK5, CK-5, cytokeratin-5, DDD, EBS2, epidermolysis bullosa simplex 2 Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types, K5, keratin 5, keratin 5 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockaynetypes), keratin, type II cytoskeletal 5, Keratin-5, KRT5A, Type-II keratin Kb5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 316-590) of human Cytokeratin 5 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3852
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.