missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 5/6 Antibody (KRT5.6/4866), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18592594 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18592594 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18592594

Marca: Novus Biologicals NBP308683R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 5/6 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 5/6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 5/6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon KRT5.6/4866
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 58 kDa cytokeratin, CK5, CK-5, cytokeratin-5, DDD, EBS2, epidermolysis bullosa simplex 2 Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types, K5, keratin 5, keratin 5 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockaynetypes), keratin, type II cytoskeletal 5, Keratin-5, KRT5A, Type-II keratin Kb5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Cytokeratin 5/6 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3852
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ, IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.