Learn More
Cytokeratin 4 Antibody (5H5), Novus Biologicals™
Código de producto. 18365888 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18365888 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18365888 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00003851M01
Mouse Monoclonal Antibody
Cytokeratin 4 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cytokeratin 4
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 5H5
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_002263
Alias de gen CK4, CK-4, CYK4cytokeratin-4, Cytokeratin-4, FLJ31692, K4cytokeratin 4, keratin 4, keratin, type II cytoskeletal 4, Keratin-4, Type-II keratin Kb4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno KRT4 (NP_002263, 194 a.a. ~ 300 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. SSKNLEPLFETYLSVLRKQLDTLGNDKGRLQSELKTMQDSVEDFKTKYEEEINKRTAAENDFVVLKKDVDAAYLNKVELEAKVDSLNDEINFLKVLYDAELSQMQTH
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3851
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ