missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 3 Antibody (KRT3/2542), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18618298 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18618298 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18618298

Marca: Novus Biologicals NBP308582F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 3 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 3 in Human, Bovine, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon KRT3/2542
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen CK3, CK-3, cytokeratin-3, FLJ95909, K3cytokeratin 3, keratin 3, keratin, type II cytoskeletal 3,65 kDa cytokeratin, Keratin-3, Type-II keratin Kb3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Tissue, cells or virus corresponding to Rabbit Cytokeratin 3/CK-3. Rabbit corneal epithelial keratin.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3850
Especies diana Human, Bovine, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.