Learn More
Cytokeratin 3 Antibody (KRT3/2130), PE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18632531 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18632531 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18632531 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP279852PE
Mouse Monoclonal Antibody
Cytokeratin 3 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cytokeratin 3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon KRT3/2130
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen CK3, CK-3, cytokeratin-3, FLJ95909, K3cytokeratin 3, keratin 3, keratin, type II cytoskeletal 3,65 kDa cytokeratin, Keratin-3, Type-II keratin Kb3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Cytokeratin 3 protein (Uniprot: P12035)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3850
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ