missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18190922 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18190922 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18190922

Proveedor: Novus Biologicals NBP216091

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Cytokeratin 2 Polyclonal specifically detects Cytokeratin 2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.95mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Formulación PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
N.º de referencia del gen P35908
Alias de gen CK-2e, Cytokeratin-2e, epidermal ichthyosis bullosa of Siemens, Epithelial keratin-2e, K2e, keratin 2, keratin 2A (epidermal ichthyosis bullosa of Siemens), keratin, type II cytoskeletal 2 epidermal, Keratin-2 epidermis, keratin-2e, KRT2AMGC116967, KRT2EMGC116968, KRTE, Type-II keratin Kb2
Símbolos de los genes KRT2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Cytokeratin 2. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 65 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3849
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.