missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 19 Antibody (Ks19.1), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18721033 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18721033 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18721033

Marca: Novus Biologicals NBP247947AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 19 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 19 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 19
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon Ks19.1
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen 40-kDa keratin intermediate filament, CK19, CK-19, cytokeratin 19, K19, K1CS, keratin 19, keratin, type I cytoskeletal 19, keratin, type I, 40-kd, Keratin-19, MGC15366
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human breast cancer MCF-7 cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3880
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a λ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.