missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 19 Antibody (KRT19/799 + KRT19/800), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18135739 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18135739 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18135739

Marca: Novus Biologicals NBP247948AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 19 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 19 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 19
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon KRT19/799 + KRT19/800
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen CK19, CK-19, cytokeratin 19, Cytokeratin-19,40-kDa keratin intermediate filament, K19cytokeratin-19, K1CS, keratin 19, keratin, type I cytoskeletal 19, keratin, type I, 40-kd, keratin-19, MGC15366
Símbolos de los genes KRT19
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Cytokeratin 19 protein (Uniprot: P08727)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3880.0
Especificidad de la prueba Recognizes a protein of 40kDa, identified as cytokeratin-19 (CK19), which is expressed in sweat gland, mammary gland ductal and secretory cells, bile ducts, gastrointestinal tract, bladder urothelium, oral epithelia, esophagus, and ectocervical epithelium. Anti-CK19 reacts with a wide variety of epithelial malignancies including adenocarcinomas of the colon, stomach, pancreas, biliary tract, liver, and breast. Perhaps the most useful application is the identification of thyroid carcinoma of the papillary type, although 50%-60% of follicular carcinomas are also labeled. Anti-CK19 is a useful marker for detection of tumor cells in lymph nodes, peripheral blood, bone marrow and breast cancer.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a λ, IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.