missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 18 Antibody (RGE53), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18162640 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18162640 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18162640

Marca: Novus Biologicals NBP197715AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 18 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 18 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Canine, Chicken, Guinea Pig, Hamster, Rabbit, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 18
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon RGE53
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen Cell proliferation-inducing gene 46 protein, cell proliferation-inducing protein 46, CK-18, CYK18, cytokeratin 18, cytokeratin-18, K18, keratin 18, keratin, type I cytoskeletal 18, keratin-18
Símbolos de los genes KRT18
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno RGE53 is a mouse monoclonal IgG1 antibody derived by fusion of SP2/0-Ag14 mouse myeloma cells with spleen cells from a BALB/c mouse immunized with a cytoskeletal preparation of HeLa cells.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3875.0
Especificidad de la prueba RGE53 reacts exclusively with cytokeratin 18 which is present in glandular epithelial cells of the digestive, respiratory, and urogenital tracts, endocrine and exocrine cells and mesothelial cells, as well as adenocarcinomas originating from them.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Canine, Chicken, Guinea Pig, Hamster, Rabbit, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.