missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 18 Antibody (KRT18/834), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18798552 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18798552 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18798552 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP247985AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 18 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 18 in Human, Bovine (Negative), Canine (Negative), Hamster (Negative), Mouse (Negative), Porcine (Negative), Rat (Negative), Sheep (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 18
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon KRT18/834
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Cell proliferation-inducing gene 46 protein, cell proliferation-inducing protein 46, CK-18, CYK18, cytokeratin 18, cytokeratin-18, K18, keratin 18, keratin, type I cytoskeletal 18, keratin-18
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Cytokeratin 18 protein (Uniprot: P05783)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3875
Especies diana Human, Bovine (Negative), Canine (Negative), Hamster (Negative), Mouse (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.