missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 18 Antibody (KRT18/7056R), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18567188 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 350
Código de producto.
18567188 0.1 mL, Alexa Fluor 350
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18567188

Marca: Novus Biologicals NBP320912AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Cytokeratin 18 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 18 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 18
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon KRT18/7056R
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Cell proliferation-inducing gene 46 protein, cell proliferation-inducing protein 46, CK-18, CYK18, cytokeratin 18, cytokeratin-18, K18, keratin 18, keratin, type I cytoskeletal 18, keratin-18
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human full-length Cytokeratin 18 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3875
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.