missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Cytokeratin 18 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 18 in Human, Bovine (Negative), Canine (Negative), Hamster (Negative), Mouse (Negative), Porcine (Negative), Rat (Negative), Sheep (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cytokeratin 18 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | DA7 |
| Concentración | 0.2 mg/ml |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1-3 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL, Flow Cytometry 0.5-1 ug/million cells, ELISA 1-5 ug/mL for coating, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-2 ug/mL, Immunoprecipitation 1-2 ug/500 ug protein lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1.0 ug/mL |
| N.º de referencia del gen | P05783 |
| Alias de gen | Cell proliferation-inducing gene 46 protein, cell proliferation-inducing protein 46, CK-18, CYK18, cytokeratin 18, cytokeratin-18, K18, keratin 18, keratin, type I cytoskeletal 18, keratin-18 |
| Símbolos de los genes | KRT18 |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?