missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 17 Antibody (KRT17/778), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18130149 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18130149 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18130149

Marca: Novus Biologicals NBP247684AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 17 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 17 in Human, Rat, Porcine, Bovine, Goat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 17
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon KRT17/778
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen 39.1, CK-17, cytokeratin-17, K17, keratin 17, keratin, type I cytoskeletal 17, keratin-17, PC, PC2, PCHC1
Símbolos de los genes KRT17
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Cytokeratin 17 protein (Uniprot: Q04695)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3872.0
Especificidad de la prueba Cytokeratin 17 (CK17) is normally expressed in the basal cells of complex epithelia but not in stratified or simple epithelia. Antibody to CK17 is an excellent tool to distinguish myoepithelial cells from luminal epithelium of various glands such as mammary, sweat and salivary. CK17 is expressed in epithelial cells of various origins, such as bronchial epithelial cells and skin appendages. It may be considered as epithelial stem cell marker because CK17 Ab marks basal cell differentiation. CK17 is expressed in SCLC much higher than in LADC. Eighty-five percent of the triple negative breast carcinomas immunoreact with basal cytokeratins including anti-CK17. Also important is that cases of triple negative breast carcinoma with expression of CK17 show an aggressive clinical course. Additionally, anti-CK17 and anti-MUC1 immunoreactivity represents pancreatobiliary subtype whereas anti-MUC2 and anti-CDX-2 positivity defines intestinal subtype.
Especies diana Human, Rat, Pig, Goat, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.