missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 17 Antibody (KRT17/4604), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584144 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18584144 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18584144 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308541R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 17 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 17 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 17
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon KRT17/4604
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 39.1, CK-17, cytokeratin-17, K17, keratin 17, keratin, type I cytoskeletal 17, keratin-17, PC, PC2, PCHC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Cytokeratin 17 protein (Uniprot: Q04695)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3872
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.