missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Cytokeratin 16 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 16 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cytokeratin 16 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | LL025 |
| Conjugado | Alexa Fluor 350 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | CK16, CK-16, cytokeratin 16, cytokeratin-16, FNEPPK, focal non-epidermolytic palmoplantar keratoderma, K16, K1CP, keratin 16, keratin, type I cytoskeletal 16, keratin-16, KRT16A, NEPPK |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | A synthetic peptide from the C-terminal of human Cytokeratin 16 (Uniprot: P08779) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?