missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 16 Antibody (KRT16/1714), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18562744 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18562744 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18562744

Marca: Novus Biologicals NBP308691AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 16 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 16 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 16
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon KRT16/1714
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CK16, CK-16, cytokeratin 16, cytokeratin-16, FNEPPK, focal non-epidermolytic palmoplantar keratoderma, K16, K1CP, keratin 16, keratin, type I cytoskeletal 16, keratin-16, KRT16A, NEPPK
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment from the C-terminal of human Cytokeratin 16 (Uniprot: P08779)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3868
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.