missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 15 Antibody (KRT15/2958), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18591752 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18591752 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18591752

Marca: Novus Biologicals NBP308569JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 15 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 15 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 15
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon KRT15/2958
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CK15, CK-15, cytokeratin 15, cytokeratin-15, K15keratin-15, basic, K1CO, keratin 15, keratin, type I cytoskeletal 15, Keratin-15, keratin-15, beta, KRTB, type I cytoskeletal 15
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Cytokeratin 15 protein (Uniprot: P19012)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3866
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.