missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 15 Antibody (KRT15/2554), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18552552 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18552552 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18552552 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308562IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 15 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 15 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 15
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon KRT15/2554
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CK15, CK-15, cytokeratin 15, cytokeratin-15, K15keratin-15, basic, K1CO, keratin 15, keratin, type I cytoskeletal 15, Keratin-15, keratin-15, beta, KRTB, type I cytoskeletal 15
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Cytokeratin 15 protein (Uniprot: P19012)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3866
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.