missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 15 Antibody (KRT15/1699), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18687897 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
100 μg, PE
Código de producto.
18687897 100 μg, PE
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18687897

Marca: Novus Biologicals NBP254463PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 15 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 15 in Human, Rat, Bovine samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 15
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon KRT15/1699
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen CK15, CK-15, cytokeratin 15, cytokeratin-15, K15keratin-15, basic, K1CO, keratin 15, keratin, type I cytoskeletal 15, Keratin-15, keratin-15, beta, KRTB, type I cytoskeletal 15
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Cytokeratin 15 protein (Uniprot: P19012)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3866
Especies diana Human, Rat, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.