missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 13 Antibody (KRT13/2850), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18569321 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18569321 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18569321

Marca: Novus Biologicals NBP308288JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 13 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 13 in Human, Mouse, Rat, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 13
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon KRT13/2850
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CK13, CK-13, cytokeratin 13, Cytokeratin-13, K13cytokeratin-13, keratin 13, keratin, type I cytoskeletal 13, keratin-13, MGC161462, MGC3781
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno esophageal keratins of rabbit origin
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3860
Especies diana Human, Mouse, Rat, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.