missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Cytokeratin 10 Polyclonal specifically detects Cytokeratin 10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Dilución | Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500 |
| Alias de gen | BCIE, BIE, CK10, CK-10, cytokeratin 10, Cytokeratin-10, EHK, K10keratosis palmaris et plantaris, keratin 10, Keratin 10 (epidermolytic hyperkeratosis; keratosis palmaris et plantaris), keratin, type I cytoskeletal 10, keratin-10, KPP |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Isotype | IgG |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?