missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 10 Antibody (KRT10/844), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18701463 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18701463 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18701463

Marca: Novus Biologicals NBP247825AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 10 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 10 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow (Intracellular), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 10
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Monoclonal
Clon KRT10/844
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen BCIE, BIE, CK10, CK-10, cytokeratin 10, Cytokeratin-10, EHK, K10keratosis palmaris et plantaris, keratin 10, Keratin 10 (epidermolytic hyperkeratosis, keratosis palmaris et plantaris), keratin, type I cytoskeletal 10, keratin-10, KPP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Cytokeratin 10 protein (Uniprot: P13645)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3858
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.