Learn More
Novus Biologicals™ Cytokeratin 10 Antibody (KRT10/6961), Novus Biologicals™
Código de producto. 30043772 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30043772 100 μg 100 microgramos
30043514 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30043772 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP326810100ug
Mouse Monoclonal Antibody
Cytokeratin 10 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cytokeratin 10
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon KRT10/6961
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen BCIE, BIE, CK10, CK-10, cytokeratin 10, Cytokeratin-10, EHK, K10keratosis palmaris et plantaris, keratin 10, Keratin 10 (epidermolytic hyperkeratosis; keratosis palmaris et plantaris), keratin, type I cytoskeletal 10, keratin-10, KPP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Cytokeratin 10 epsilon protein.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3858
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ