Learn More
Novus Biologicals™ Cytokeratin 10 Antibody (KRT10/6961) [DyLight 594], Novus Biologicals™
Código de producto. 30065811 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30065811 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30065811 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP326958DL594
Mouse Monoclonal Antibody
Cytokeratin 10 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cytokeratin 10
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon KRT10/6961
Conjugado DyLight 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen BCIE, BIE, CK10, CK-10, cytokeratin 10, Cytokeratin-10, EHK, K10keratosis palmaris et plantaris, keratin 10, Keratin 10 (epidermolytic hyperkeratosis; keratosis palmaris et plantaris), keratin, type I cytoskeletal 10, keratin-10, KPP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Cytokeratin 10 epsilon protein.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3858
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ