missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 10/13 Antibody (DE-K13), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18519445 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18519445 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18519445

Marca: Novus Biologicals NBP311497AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 10/13 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 10/13 in Human, Feline samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 10/13
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon DE-K13
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BCIE, BIE, CK10, CK-10, cytokeratin 10, Cytokeratin-10, EHK, K10keratosis palmaris et plantaris, keratin 10, keratin, type I cytoskeletal 10, keratin-10, KPP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Cytoskeletal preparation extracted from human ectocervical epithelium
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3858
Especies diana Human, Feline
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.