missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 1 Antibody (LHK1), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18584302 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18584302 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18584302 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308474AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 1 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 1 in Human, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon LHK1
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CK1, CK-1, cytokeratin 1, Cytokeratin-1, cytokeratin-1,67 kDa cytokeratin, EHK, EHK1, epidermolytic hyperkeratosis 1, EPPK, Hair alpha protein, K1, keratin 1, keratin, type II cytoskeletal 1, Keratin-1, KRT1A, KRTA, NEPPK, Type-II keratin Kb1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A 13-amino acid peptide (VRFVSTSYSGVTR) from the C-terminus of human Cytokeratin 1 protein (Uniprot: P04264)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3848
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.