missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytohesin-1 Antibody (6G11), Novus Biologicals™

Código de producto. 18150702 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18150702 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18150702 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP222513

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytohesin-1 Monoclonal specifically detects Cytohesin-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytohesin-1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 6G11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml, Immunohistochemistry 1:200 - 500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 500
N.º de referencia del gen Q15438
Alias de gen B2-1, cytoadhesin 1, cytohesin 1, cytohesin-1, D17S811ECYTOHESIN-1, FLJ34050, FLJ41900, homolog of secretory protein SEC7, PH, SEC7 and coiled-coil domain-containing protein 1, pleckstrin homology, Sec7 and coiled-coil domains 1, PSCD1, SEC7, SEC7 homolog B2-1
Símbolos de los genes CYTH1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified, His-tagged cytohesin-1.
Método de purificación PEG purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Membrane Trafficking and Chaperones
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9267
Especificidad de la prueba This antibody reacts with Human.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.