missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytochrome P450 2E1 Antibody (M12P4H2), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18784243 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18784243 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18784243

Marca: Novus Biologicals NBP250203MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytochrome P450 2E1 Monoclonal antibody specifically detects Cytochrome P450 2E1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytochrome P450 2E1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon M12P4H2
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 4-nitrophenol 2-hydroxylase, CPE1, CYP2Ecytochrome P450 2E1, CYPIIE1, cytochrome P450, family 2, subfamily E, polypeptide 1, cytochrome P450, subfamily IIE (ethanol-inducible), polypeptide 1, Cytochrome P450-J, EC 1.14.13.-, EC 1.14.13.n7, EC 1.14.14.1, flavoprotein-linked monooxygenase, microsomal monooxygenase, P450C2E, P450-J, xenobiotic monooxygenase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Ovalbumin-conjugated synthetic peptide HIGFGCIPPR (C-terminal sequence)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1571
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 λ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.