missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Cytochrome P450 2E1 Monoclonal antibody specifically detects Cytochrome P450 2E1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cytochrome P450 2E1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | M12P4H2 |
| Conjugado | FITC |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | 4-nitrophenol 2-hydroxylase, CPE1, CYP2Ecytochrome P450 2E1, CYPIIE1, cytochrome P450, family 2, subfamily E, polypeptide 1, cytochrome P450, subfamily IIE (ethanol-inducible), polypeptide 1, Cytochrome P450-J, EC 1.14.13.-, EC 1.14.13.n7, EC 1.14.14.1, flavoprotein-linked monooxygenase, microsomal monooxygenase, P450C2E, P450-J, xenobiotic monooxygenase |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Ovalbumin-conjugated synthetic peptide HIGFGCIPPR (C-terminal sequence) (Uniprot: P05181) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?