missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytochrome P450 2C9 Antibody (OTI1D7), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18156732 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18156732 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18156732 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270528G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytochrome P450 2C9 Monoclonal specifically detects Cytochrome P450 2C9 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytochrome P450 2C9
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D7
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen (R)-limonene 6-monooxygenase, (S)-limonene 6-monooxygenase, (S)-limonene 7-monooxygenase, CPC9, CYP2C, CYP2C10, CYPIIC9, cytochrome P450 2C9, Cytochrome P450 MP-4, Cytochrome P450 MP-8, Cytochrome P450 PB-1, cytochrome P-450 S-mephenytoin 4-hydroxylase, cytochrome P450, family 2, subfamily C, polypeptide 9, cytochrome P450, subfamily IIC (mephenytoin 4-hydroxylase), polypeptide 9, Cytochrome P-450MP, EC 1.14.13.48, EC 1.14.13.49, EC 1.14.13.80, EC 1.14.14.1, flavoprotein-linked monooxygenase, MGC149605, MGC88320, microsomal monooxygenase, P450IIC9, S-mephenytoin 4-hydroxylase, xenobiotic monooxygenase
Símbolos de los genes CYP2C9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Cytochrome P450 2C9 (NP_000762) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1559.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.