missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytochrome P450 2B1, 2B2 Antibody (b/e4) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18649448 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18649448 0.025 mL 0.03 ml
18690729 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18649448 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2502020.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytochrome P450 2B1, 2B2 Monoclonal antibody specifically detects Cytochrome P450 2B1, 2B2 in Mouse, Rat, Canine, Primate samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytochrome P450 2B1, 2B2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon b/e4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000
Formulación PBS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Rat liver cytochromes P4502B1 and 2B2
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, metabolism
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse, Rat, Canine, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.