missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytochrome P450 2A6, 2A7, 2A13 Antibody (F16 P2 D8), DyLight 594, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Cytochrome P450 2A6, 2A7, 2A13 Monoclonal antibody specifically detects Cytochrome P450 2A6, 2A7, 2A13 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cytochrome P450 2A6, 2A7, 2A13 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | F16 P2 D8 |
| Conjugado | DyLight 594 |
| Formulación | 50 mM Sodium Borate |
| Alias de gen | cytochrome P450 2A13, cytochrome P450 2A6, cytochrome P450 2A7, cytochrome P450, family 2, subfamily A, polypeptide 13, cytochrome P450, family 2, subfamily A, polypeptide 6, cytochrome P450, family 2, subfamily A, polypeptide 7 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | ovalbumin-conjugated synthetic peptide RNYTMSFLPR. CYP2A6, CYP2A7and CYP2A13 have the same c-terminal sequence. (C-terminal sequence identical in human and rhesus macaque) |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?