missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytochrome c Antibody (rCYCS/1010), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18698288 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18698288 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18698288 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308588PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytochrome c Monoclonal antibody specifically detects Cytochrome c in Human, Mouse, Rat, Amphibian, Canine, Drosophila, Equine, Pigeon samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytochrome c
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rCYCS/1010
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen CYCHCS, cytochrome c, cytochrome c, somatic, THC4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptides corresponding to amino acid 1-80, 81-104 and 66-104 of pigeon cytochrome c (Uniprot: P99999)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cellular Markers, Cholesterol Metabolism, Core ESC Like Genes, Lipid and Metabolism, Mitochondrial Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54205
Especies diana Human, Mouse, Rat, Amphibian, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.