missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytochrome c Antibody (CYCS/1010), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18629305 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, PerCP
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18629305 0.1 mL, PerCP
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18629305 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP247693PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytochrome c Monoclonal antibody specifically detects Cytochrome c in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytochrome c
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon CYCS/1010
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen CYCHCS, cytochrome c, cytochrome c, somatic, THC4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Cytochrome c protein (Uniprot: P99999)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cellular Markers, Cholesterol Metabolism, Core ESC Like Genes, Lipid and Metabolism, Mitochondrial Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54205
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.