missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytochrome c Antibody (CYCS/1010), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30156747 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30156747 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30156747 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP247693CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytochrome c Monoclonal antibody specifically detects Cytochrome c in Human,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytochrome c
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon CYCS/1010
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CYCHCS, cytochrome c, cytochrome c, somatic, THC4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Cytochrome c protein (Uniprot: P99999)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cellular Markers, Cholesterol Metabolism, Core ESC Like Genes, Lipid and Metabolism, Mitochondrial Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54205
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.