missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytochrome c Antibody (CYCS/1010), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18608839 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18608839 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18608839

Marca: Novus Biologicals NBP247693AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytochrome c Monoclonal antibody specifically detects Cytochrome c in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytochrome c
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon CYCS/1010
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CYCHCS, cytochrome c, cytochrome c, somatic, THC4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Cytochrome c protein (Uniprot: P99999)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cellular Markers, Cholesterol Metabolism, Core ESC Like Genes, Lipid and Metabolism, Mitochondrial Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54205
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.