missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Cytochrome c Monoclonal specifically detects Cytochrome c in Human, Mouse, Rat, Drosophila, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoblotting, Flow (Cell Surface), Flow (Intracellular).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cytochrome c |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 7H8.2C12 |
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.05-0.5 ug/ml, Simple Western 2.5 ug/ml, Flow Cytometry 1:20-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500. Use reported in scientific literature (Yamasaki et al (2006)), Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500. Use reported in scientific literature (Fujimara et al (1998)), Immunoblotting reported in scientific literature (PMID 16436379), Flow (Cell Surface) reported in scientific literature (PMID 16467206), Flow (Intracellular) reported in scientific literature (Mohr et al (2004)) |
| N.º de referencia del gen | P99999 |
| Alias de gen | CYCHCS, cytochrome c, cytochrome c, somatic, THC4 |
| Símbolos de los genes | CYCS |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?